Få mere at vide
Sølv(I)oxid,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351209
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Sølv(I)oxid,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407844
25 g, 25g
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 11351209
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011407.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Polering af glas, farve af gult glas, katalysator, rensende drikkevand, laboratoriereagens, kuldioxidscrubber og kemiske sensorer. Det bruges til fremstilling af andre sølvforbindelser og sølvoxidbatterier. I organisk kemi finder sølvoxid anvendelse som et oxidationsmiddel for aldehyer til at producere carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)sølv
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) oxide
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Formel vægt 231.74
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.2 g/mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU01L029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/08/2025 Artikelnummer011407.22,011407.36,011407.14
PartinummerS30L010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/07/2025 Artikelnummer011407.22,011407.14,011407.36
PartinummerS24L043 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2025 Artikelnummer011407.22,011407.14,011407.36
PartinummerR27L013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/05/2025 Artikelnummer011407.22,011407.14,011407.36
PartinummerR21L039 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/05/2025 Artikelnummer011407.22,011407.14,011407.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Silver oxide
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sølv(I)oxid,> 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >