Få mere at vide
Sølv(I)oxid, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361209
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361209 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11361209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011407.22
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 20667-12-3 | Ag{2}O
Polering af glas, farve af gult glas, katalysator, rensende drikkevand, laboratoriereagens, kuldioxidscrubber og kemiske sensorer. Det bruges til fremstilling af andre sølvforbindelser og sølvoxidbatterier. I organisk kemi finder sølvoxid anvendelse som et oxidationsmiddel for aldehyer til at producere carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Polerglas, farveglas gult, katalysator, rensende drikkevand, laboratoriereagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
CAS 20667-12-3
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel Ag{2}O
Procent renhed ≥99%