Få mere at vide
Silver(I) oxide, 99+%
Artikelnummer. 10751481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10751481
Brand: Thermo Scientific Acros 205800500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20667-12-3 | Ag2O | 231.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20667-12-3
Molekylær formel Ag2O
Molekylvægt (g/mol) 231.74
MDL nummer MFCD00003404
InChI nøgle KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (argentiooxy)sølv
SMIL [Ag]O[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver(I) oxide
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Ag2O
Fieser 01,1011; 02,368; 03,252; 04,430; 05,583; 06,515; 07,321; 08,442; 10,350; 11,468
Merck Index 15, 8660
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dil.hno3 and ammonia,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 231.74
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.