Få mere at vide
Silver hexafluoroantimonate, 99% Artikelnummer.: 11307237
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Silver hexafluoroantimonate, 99%
Artikelnummer. p-7048811
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11307237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Sølvhexafluorantimonat anvendes som katalysator til fremstilling af en række forbindelser. Det virker som en sur katalysator i epoxidåbningsreaktioner og sulfenyleringsreaktioner, kontrolleret initiator i polymerisationsreaktioner og som en aktivator af katalysator i visse organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26042-64-8
Molekylær formel AgF6Sb
Molekylvægt (g/mol) 343.619
MDL nummer MFCD00003401
InChI nøgle GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonateVis mereVis mindre
PubChem CID 16687962
IUPAC navn sølv;hexafluorantimon(1-)
SMIL F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluoroantimonate
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.41
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP19L002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2025 Artikelnummer011538.06,011538.03,011538.14
PartinummerY08F057 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2023 Artikelnummer011538.06,011538.03,011538.14
PartinummerH13U005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer011538.06,011539.18,011538.03,011538.14
PartinummerZ29C025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer011538.06,011539.18,011538.03,011538.14
PartinummerQ17D001 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/11/2021 Artikelnummer011538.06,011539.18,011538.03,011538.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) hexafluoroantimonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Silver(I) hexafluoroantimonate
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Silver hexafluoroantimonate, 99% >