Få mere at vide
Silver hexafluoroantimonate, 99%
Artikelnummer. 11317237
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11317237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011538.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.619 g/mol
Sølvhexafluorantimonat anvendes som katalysator til fremstilling af en række forbindelser. Det virker som en sur katalysator i epoxidåbningsreaktioner og sulfenyleringsreaktioner, kontrolleret initiator i polymerisationsreaktioner og som en aktivator af katalysator i visse organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26042-64-8
Molekylær formel AgF6Sb
Molekylvægt (g/mol) 343.619
MDL nummer MFCD00003401
InChI nøgle GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC navn sølv;hexafluorantimon(1-)
SMIL F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluoroantimonate
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.41
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive