Få mere at vide
Sølvhexafluorantimonat, 98%
Artikelnummer. 10571901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571901 5 g Plastflaske 5g
10289793 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312500050
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 26042-64-8 | AgF6SB | 343,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26042-64-8
Molekylær formel AgF6Sb
Molekylvægt (g/mol) 343.61
MDL nummer MFCD00003401
InChI nøgle GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Synonym silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
IUPAC navn sølv;hexafluorantimon(1-)
SMIL F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver hexafluoroantimonate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Lineær formel AgSbF6
Fieser 05,577; 07,320; 17,17
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 343.61
Procent renhed 98%
Emballage Plastflaske