Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, til søjlekromatografi, 0,035-0,070 mm, 60Å
Til søjlekromatografi.
838.00 DKK - 13405.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10273542
|
Thermo Scientific Chemicals
240360050 |
5 kg |
3605.00 DKK
5kg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10318090
|
Thermo Scientific Chemicals
240360010 |
1 kg |
838.00 DKK
1kg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10446042
|
Thermo Scientific Chemicals
240360300 |
30 kg |
13405.00 DKK
30kg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografiKemiske identifikatorer
7631-86-9 |
Tekniske data
60Å | |
Silica Gel | |
Søjlekromatografi |
Plast tromle | |
Silica Gel | |
7631-86-9 |