Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, til søjlekromatografi, 0,035-0,070 mm, 60Å
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 60Å |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Molekylær formel | O2Si |
| MDL nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| InChI nøgle | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Si]=O |
| IUPAC navn | silandion |
| Vis mere |