Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Siliciumgelé, til kromatografi, 0,035-0,070 mm, 60 A
Artikelnummer. 10446042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10446042 30 kg 30kg
10273542 5 kg 5kg
10318090 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10446042 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 240360300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13612.14 DKK
    12246.65 DKK / 30kg
    Spare 1365.49 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til kolonnekromatografi. | CAS: 7631-86-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 30 kg
Produkttype Silica Gel
Materiale Silica Gel
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi