Få mere at vide
SHOWA™ 6110PF Biologisk nedbrydelige engangshandsker af nitril
Lavet med SHOWAs revolutionerende Eco Best Technology™ (EBT), biologisk nedbrydelige handsker er pudderfri og giver komfort, fingerfærdighed og ydeevne på tværs af en bred vifte af applikationer.
Brand: SHOWA™ 6110PF-10XL
184.41 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "27319" to get your promotional price.
Description
- Eco Best Technology™ (EBT) opnåede 82% biologisk nedbrydning på 386 dage
- Ergonomisk design for en anden hudfølelse
- Nedsat risiko for allergi
- Kategori III, EN 374 godkendt
- Ideelt valg til applikationer som laboratorier, viceværtsarbejde, husholdning, madservice, landbrug og vedligeholdelse
Compliance
Datatest er tilgængelig efter anmodning.
Specifications
FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526 | |
Nej | |
1.5 | |
Engangsbrug | |
4 mil | |
Nej | |
Nitril | |
0.09 mm | |
X-Large | |
0.10 mm | |
6110PF | |
24.13 cm |
EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 VIRUS | |
Industri, Laboratorie | |
Grøn | |
Ingen tekstur | |
0.10 mm | |
Ja | |
3,9 mio | |
Pulverfri | |
4 mil | |
6110PFXL | |
9,5 tommer |