Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas Artikelnummer.: 11548210
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 11548210
1.25 mL, Clear, Plug/Cap, 200, Pakke med 200
Volumen (metrisk):
250 μL
275μ L
0.90 mL
1 mL
1.25 mL
2 mL
2.4 mL
2.5 mL
3.75 mL
5.5 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Lukketype:
Conical Insert (Polyspring)
Konisk indsats (Polyspring )
Plug
Plug/Cap
Prop
Stik/hætte
Mængde:
100
100 Pk.
1000
1000 Pk.
200
200 Pk.
250 Pk.
500
500 Pk.
Discontinued
Udgået
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 11548210
Brand: Thermo Scientific™ 1NWVC
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1mL Neckless/Shell Vial with PE-Cap
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1.25 mL
Hals stil Neckless
Volumen (metrisk) rest <80 μL
Grundstil Flat Bottom
Volumen (metrisk) i alt 1.25 mL
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukketype Plug/Cap
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 200
Type 1 mL Neckless/Shell Vial
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 1 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Skalhætteglas >