Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skalhætteglas Artikelnummer.: 11558210
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Skalhætteglas
Artikelnummer. 11558210
1.25 mL, Ravgul, Stik/hætte, 200 Pk., Pakke med 200
Volumen (metrisk):
250 μL
275μ L
0.90 mL
1 mL
1.25 mL
2 mL
2.4 mL
2.5 mL
3.75 mL
5.5 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Lukketype:
Conical Insert (Polyspring)
Konisk indsats (Polyspring )
Plug
Plug/Cap
Prop
Stik/hætte
Mængde:
100
100 Pk.
1000
1000 Pk.
200
200 Pk.
250 Pk.
500
500 Pk.
Discontinued
Udgået
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 11558210
Brand: Thermo Scientific™ 1NWV(A)C
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. De fås i mange størrelser og sælges som sæt med hætter for at sikre korrekt pasform og funktion.
Skalhætteglas er et økonomisk valg til mange rutinemæssige HPLC-applikationer. Disse halsløse hætteglas med indsatser sælges som sæt, inklusive polyethylen-push-in-hætter for at sikre korrekt pasform og funktion. Hætteglasudvalg omfatter klart glas, ravfarvet glas eller polypropylen. 8x35 mm hætteglas er designet specielt til Alcott Positive Displacement autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Chromacol™ mærker.
  • Polyethylen SepCap med starburst centerdesign letter indtrængning af sprøjtenåle
  • Praktiske hætteglassæt inkluderer lige store mængder hætteglas og hætter
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Mikrosampling-hætteglas tillader maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser
Anbefales til følgende instrumenter:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Vand™ (Wisp 96 henholdsvis 48 positionskarrusel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 1 ml hætteglas uden hals/skal
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.25 mL
Inkluderer PE-Cap
Hals stil Halsløs
Volumen (metrisk) rest <81μ L
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 1.25 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Stik/hætte
Højde (metrisk) 40 mm
Mængde 200 Pk.
Type 1 mL hætteglas uden hals/skal
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 1 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Skalhætteglas >