Specifications
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.2 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1,4 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukkestørrelse | 8 |
| Markeringssted | Nej |
| Højde (metrisk) | 40 mm |