Få mere at vide
sec-Butylbenzene, 99+%
Artikelnummer. 10788302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10788302 50 mL Glasflaske 50ml
10691443 5 mL Glasflaske 5ml
10579820 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10788302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107860500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-98-8
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00009329
InChI nøgle ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC navn butan-2-ylbenzen
SMIL CCC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butylbenzene
Navn note 99+%
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)C2H5
Brydningsindeks 1.4890 to 1.491
Mængde 50 mL
Beilstein 05, 414
Merck Index 15, 1552
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.