Få mere at vide
sec-Butylbenzene, 99%
Artikelnummer. 11473980
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473980 25 mL 25ml
11436116 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22962.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-98-8
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00009329
InChI nøgle ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
PubChem CID 8680
ChEBI CHEBI:35097
IUPAC navn butan-2-ylbenzen
SMIL CCC(C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butylbenzene
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.862
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 52°C (125°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.49
Mængde 25 mL
FN nummer UN2709
Beilstein 1903902
Merck Index 14,1550
Formel vægt 134.22
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sec-Butylbenzene