Få mere at vide
Sartorius Sartolab RF 50
Sartolab RF 50, PES vakuumfiltreringsenheder er designet til sterilfiltrering af prøver op til 50 ml.
4409.43 DKK
Tekniske data
Engangs | Engangsbrug |
---|---|
Filtertype | Vakuum filter |
Til brug med (udstyr) | MultiStation |
Materiale | Polystyren |
Materiale (membran) | PES |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17961003
![]() |
Sartorius
180F01--------E8 |
0,45 μm |
4409.43 DKK
Pakke med 96 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17542075
|
Sartorius
180E01--------E8 |
0,22μ m |
4409.43 DKK
Pakke med 96 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Højeste flowhastigheder med en stor filtreringsoverflade
- Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
- Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
- Minimeret risiko for kontaminering med en komplet enhed, der er klar til brug
- Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation
Tekniske data
Engangsbrug | |
MultiStation | |
PES | |
Ikke steril |
Vakuum filter | |
Polystyren | |
50 mL | |
50 mL |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Sartolab RF 50