Få mere at vide
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17961003 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,22μ m
0,45 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Pakningsstørrelse
17961003 0,45 μm Pakke med 96
17542075 0,22μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17961003 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 180F01E8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4537.38 DKK
    2915.58 DKK / Pakke med 96
    Spare 1621.80 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Sartolab RF 50, PES vakuumfiltreringsenheder er designet til sterilfiltrering af prøver op til 50 ml.
  • Højeste flowhastigheder med en stor filtreringsoverflade
  • Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
  • Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
  • Minimeret risiko for kontaminering med en komplet enhed, der er klar til brug
  • Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Vakuum filter
Materiale Polystyren
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) MultiStation
Prøvevolumen 50 mL