Beskrivelse
- Højeste flowhastigheder med en stor filtreringsoverflade
- Intet tab af protein med en lav proteinaffinitetsmembran
- Lavt hold-up volumen på grund af en optimeret membranstøtte
- Minimeret risiko for kontaminering med en komplet enhed, der er klar til brug
- Kan bruges som et selvstændigt system eller med Sartolab™ Multistation
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Vakuum filter |
| Materiale | Polystyren |
| Materiale (membran) | PES |
| Porestørrelse | 0,22μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | MultiStation |
| Prøvevolumen | 50 mL |