Få mere at vide
Sampling Systems™ Prøve udstødningsstang
Til brug med Powder Lance tværsnitsprøvetagere til sammenhængende pulvere.
928.89 DKK - 1113.70 DKK
Tekniske data
Produkttype Prøve udstødningsstang
Materiale Rustfrit stål (316L)
Til brug med (applikation) Prøvetagning af store mængder af sammenhængende pulvere
Til brug med (udstyr) Powder Lance tværsnitsprøvetager
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15869521
Dokumentvisning
Sampling Systems™
8570A-700
700 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1025.00 DKK
928.89 DKK / Hver
Spare 96.11 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
15859521
Dokumentvisning
Sampling Systems™
8570A-1100
1100 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1225.00 DKK
1113.70 DKK / Hver
Spare 111.30 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  184.81 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Skub prøveudstødningsstangen ind i pulverlansen for at skubbe prøven ud
  • Hjælper med at udtage store mængder af sammenhængende pulvere
  • Fås i to forskellige længder
Tekniske data
Tekniske data
Prøve udstødningsstang
Rustfrit stål (316L)
Prøvetagning af store mængder af sammenhængende pulvere
Powder Lance tværsnitsprøvetager
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ Prøve udstødningsstang