Beskrivelse
- Fremstillet af 316L rustfrit stål
- Skub prøveudstødningsstangen ind i pulverlansen for at skubbe prøven ud
- Hjælper med at udtage store mængder af sammenhængende pulvere
- Fås i to forskellige længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøve udstødningsstang |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af store mængder af sammenhængende pulvere |
| Til brug med (udstyr) | Powder Lance tværsnitsprøvetager |
| Længde (metrisk) | 700 mm |