Få mere at vide
Sampling Systems™ Prøve udstødningsstang
Artikelnummer. 15859521 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
700 mm
1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859521
Brand: Sampling Systems™ 8570A1100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Powder Lance tværsnitsprøvetagere til sammenhængende pulvere.
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Skub prøveudstødningsstangen ind i pulverlansen for at skubbe prøven ud
  • Hjælper med at udtage store mængder af sammenhængende pulvere
  • Fås i to forskellige længder
Tekniske data
Produkttype Prøve udstødningsstang
Materiale Rustfrit stål (316L)
Til brug med (applikation) Prøvetagning af store mængder af sammenhængende pulvere
Til brug med (udstyr) Powder Lance tværsnitsprøvetager
Længde (metrisk) 1100 mm