Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Beskrivelse
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Fås med finspids eller forlænget finspids
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) | 3.7 mL |
Oversigt | Forlængede overføringspipetter med fin spids, standardpære, 5,8 ml |
Diameter (metrisk) Udvendig | 4.6 mm |
Materiale | LDPE |
Sterilitet | Steril |
Dråber/ml | 50 |
Uddannet | Nej |
Emballagetype | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. |
Volumen (metrisk) | 5.8 mL |
Længde (metrisk) | 15.7 cm |
Vis mere |
Videoer
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion