Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter Artikelnummer.: 10814561
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10814561
5.8 mL, Steril, 3.3 mL, 20,-/pose, 400,-/pk, Pakke med 500
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10814561
Brand: Thermo Scientific™ 232NL20S
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.3 mL
Oversigt Samco 5,8 ml overføringspipetter med fin spids, standardpære, steril, 20/pk, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Emballagetype 20,-/pose, 400,-/pk
Volumen (metrisk) 5.8 mL
Længde (metrisk) 14.7 cm
Type Overførselspipet med fin spids
  • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
      Korrektion af produktindhold
      Produkttitel
      Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter >