Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15307843
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 15307843
Brand: Thermo Scientific™ 235NL1S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.7 mL
Oversigt Samco 5,8 ml forlængede overføringspipetter med fin spids, standardpære, steril, individuelt pakket, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Emballagetype Individuelt indpakket, 400,-/pk
Volumen (metrisk) 5.8 mL
Længde (metrisk) 15.7 cm
Type Extended Fine Tip Transfer Pipet