Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Overførselspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Artikelnummer. 15377823
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Emballagetype | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15377823 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 10/bg, 400/pk | Pakke med 500 |
| 15357823 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 31337279 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket | - |
| 11611839 | 1.5 mL | Ikke steril | 1.0 mL | - | Pakke med 400 |
| 15387893 | 0.025 mL | Ikke steril | - | - | Pakke med 500 |
| 11323433 | 1.5 mL | Steril | 1.0 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 10500071 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.3 mL | - | Pakke med 500 |
| 15253159 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 3200 |
| 10814561 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 500 |
| 15263159 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 4000 |
| 11317863 | 5.0 mL | Steril | 3.1 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 11347863 | 5.0 mL | Steril | 3.1 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 500 |
| 11661829 | 8.7 mL | Ikke steril | 4.8 mL | - | Pakke med 400 |
| 11327863 | 8.7 mL | Steril | 4.8 mL | 20,-/pose, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 11611829 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.7 mL | - | Pakke med 500 |
| 15307843 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | Individuelt indpakket, 400,-/pk | Pakke med 400 |
| 15377843 | 1.3 mL | Ikke steril | 1.1 mL | Bulk (500/Pk., 4000/Cs.) | Pakke med 500 |
| 15367823 | 1.7 mL | Steril | 1.0 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15347823 | 1.7 mL | Ikke steril | 1.0 mL | Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs | Pakke med 400 |
| 10374850 | 5.4 mL | Ikke steril | 3.1 mL | Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs | Pakke med 250 |
| 15317833 | 5.4 mL | Steril | 3.1 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15327833 | 5.4 mL | Steril | 3.1 mL | 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 12324488 | 5 mL | Ikke steril | 3.3 mL | - | Pakke med 250 |
| 15387823 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.3 mL | 500/Pk., 5000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15397823 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15397833 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | Pakke med 500 |
| 15307833 | 5.8 mL | Steril | 3.3 mL | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. | - |
| 15367833 | 5.8 mL | Ikke steril | 3.7 mL | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs | Pakke med 500 |
| 15387833 | 5.8 mL | Steril | 3.7 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15337833 | 8.9 mL | Ikke steril | 4.8 mL | Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs | Pakke med 400 |
| 15347833 | 8.9 mL | Steril | 4.8 mL | Individuelt indpakket | Pakke med 400 |
| 15357833 | 8.9 mL | Steril | 4.8 mL | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. | Pakke med 400 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15377823
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
23210S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Fås med finspids eller forlænget finspids
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Oversigt | Samco 5,8 ml overføringspipetter med fin spids, standardpære, steril, 10 stk./pose, hvid æske |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | 10/bg, 400/pk |
| Volumen (metrisk) | 5.8 mL |
| Længde (metrisk) | 14.7 cm |
| Type | Overførselspipet med fin spids |