Få mere at vide
(S,S)-(+)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 97+%
Artikelnummer. 15465666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465666 250 mg 250mg
15455666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60331.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 341968-71-6 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341968-71-6
Molekylær formel C21H22NP
Molekylvægt (g/mol) 319.39
MDL nummer MFCD11044864
InChI nøgle JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Synonym 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
PubChem CID 46176707
SMIL C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S,S)-(+)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 100°C to 107°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation +140° (c=0.5 in Chloroform)
IUPAC navn (2-amino-1-phenylpropyl)diphenylphosphan
Formel vægt 319.38
Procent renhed ≥97%