Få mere at vide
(S)-Beta-Isopropylphenethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-beta-Isopropylphenethylamine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 163.1361 |