Få mere at vide
(S)-(+)-2-Phenylbutyric acid, 99%
Artikelnummer. 11333356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333356 5 g 5g
11323356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12754.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4286-15-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4286-15-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00063164
InChI nøgle OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
Synonym s-+-2-phenylbutyric acid, s-2-phenylbutanoic acid, 2s-2-phenylbutanoic acid, s-2-phenylbutyric acid, pubchem9874, 2-phenylbutyric acid, s, s--2-phenyl-mutyric acid, s-+-2-phenylbutanoic acid, s-+-2-phenyl-mutyric acid
PubChem CID 785329
IUPAC navn (2S)-2-phenylbutansyre
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Phenylbutyric acid
Tæthed 1.055
Kogepunkt 270°C to 272°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 5 g
Beilstein 2045208
Optisk rotation +100° (c=5 in Toluene)
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%