Få mere at vide
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, 98+%
Artikelnummer. 11362656
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362656 250 mg 250mg
11352656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08692.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13113-71-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13113-71-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00067700
InChI nøgle NWCHELUCVWSRRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-atrolactic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, s-+-2-hydroxy-2-phenylpropionic acid, atrolactic acid, +, s-2-hydroxy-2-phenylpropanoic acid, unii-22y6g519ru, s-+-atrolactic acid, atrolactic acid 2-phenyl-lactic acid, benzeneacetic acid, a-hydroxy-a-methyl-, as
PubChem CID 445144
ChEBI CHEBI:40741
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-2-phenylpropansyre
SMIL CC(O)(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Smeltepunkt 115°C to 117°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2208529
Optisk rotation +49° (c=2 in Water)
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%