Få mere at vide
(S)-2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Esfenvalerate free acid metabolite |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 212.0604 |