Få mere at vide
(S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylfosfin)-1,1'-binafthyl, 98%
Artikelnummer. 11339787
Skift visning
Mængde:
100 mg
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100mg
10g
2g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339787 0.5 g 0.5g
11329787 100 mg 100mg
11306059 2 g 2g
11316059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042120.02
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Chiral katalysatorligand | CAS: 100165-88-6 | C48H40P2 | 678,796 g/mol
(S)-(-)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl er chiral ligand, der er meget udbredt i asymmetrisk syntese. Det bruges også som fremragende katalysatorer til asymmetrisk hydrogenering af alkener og nogle cykliske anhydrider. BINAP bruges i organisk syntese til enantioselektive transformationer katalyseret af dets komplekser af ruthenium, rhodium og palladium
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100165-88-6
Molekylær formel C48H40P2
Molekylvægt (g/mol) 678.796
MDL nummer MFCD00269856
InChI nøgle IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
IUPAC navn [1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smeltepunkt 255 °C til 257 °C
Mængde 0.5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 678.79
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver