Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylpropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459129
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459129 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15459129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20072.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylpropyl isothiocyanate
CAS 737001-04-6
Tæthed 1.054
Kogepunkt 128°C to 129°C (9 mmHg)
Molekylær formel C10H11NS
Brydningsindeks 1.5717
MDL nummer MFCD05664059
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s---1-phenylpropyl isothiocyanate, 1s-1-isothiocyanatopropyl benzene, s---1-phenylpropylisothiocyanate
InChI nøgle KLNMIWGOGGBFNV-JTQLQIEISA-N
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=S
IUPAC navn [(1S)-1-isothiocyanatopropyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 177.265
PubChem CID 7018252
Formel vægt 177.27
Procent renhed 97%