Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenylpropylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489149
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489149 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15489149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20246.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 164033-12-9 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-Phenylpropyl isocyanate
CAS 164033-12-9
Kogepunkt 105°C (17 mmHg)
Molekylær formel C10H11NO
Brydningsindeks 1.509
MDL nummer MFCD05664090
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 6799586
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym s---1-phenylpropyl isocyanate, s-1-phenylpropyl isocyanate, 1s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1-isocyanatopropyl-, s, 5-1-isocyanatopropyl benzene, s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1s-1-isocyanatopropyl
InChI nøgle XGPXXSJFZSZULR-JTQLQIEISA-N
Optisk rotation −38.5° (c=1, Chloroform)
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC navn [(1S)-1-isocyanatopropyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 161.204
PubChem CID 7018275
Formel vægt 161.2
Procent renhed 95%