Få mere at vide
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 136.0888 |