Få mere at vide
Chemsplash RPS Genbrug Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid - Udluftet
Den genanvendelige spraymalingdragt er lavet af 68 gsm (+/-3GSM) 99% polyester med 1% kulstofgitter.
3430.09 DKK
Tekniske data
Produkttype | Renrums heldragt |
---|---|
Køn | Unisex |
Materiale | Polyester |
Farve | Grå |
Engangs | Genanvendelig |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
30058361
![]() |
Chemsplash
2788.101.004 |
Lille |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30058204
![]() |
Chemsplash
2788.101.005 |
Medium |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30058290
![]() |
Chemsplash
2788.101.006 |
Større |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30058286
![]() |
Chemsplash
2788.101.007 |
X-Large |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30058377
![]() |
Chemsplash
2788.101.008 |
2X-stor |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
30058306
![]() |
Chemsplash
2788.101.009 |
3X-Large |
3785.00 DKK 3430.09 DKK / Pakke med 10 Spare 354.91 DKK 9% Slukket |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Chemsplash Genanvendelig spraymalingdragt
- 68GSM polyesterstof (99% polyester, 1% kulstofgitter)
- Trekantet ventileret ryg i Navy Color Panel
- Todelt hætte med ledning og gle
- Strikkede manchetter og cro Justerbare ankler
- Elastisk bånd i taljen
- To-vejs lynlås med stormklap
- 1 udvendig hoftelomme med Velcro Lukning og klap
- 2 sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj
- Polstrede knæ
- Antistatisk og lav-fnug
Beskrivelse: Den Chemsplash Genanvendelig Spray Paint Suit er lavet af 68GSM (+/-3GSM) stof bestående af 99% polyester med 1% Carbon Grid. Dragten er antistatisk behandlet, lavt fnug og designet til holdbarhed i krævende miljøer. Den har en trekantet ventileret ryg, todelt hætte med snor, strikkede manchetter, velcrojusterbare ankler og en række praktiske lommer, inklusive sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj. Det inkluderer også polstrede knæ for ekstra komfort.
Tekniske data
Renrums heldragt | |
Polyester | |
Genanvendelig | |
Strikke | |
Slips | |
Ikke steril | |
Ja |
Unisex | |
Grå | |
Elastik | |
Hætte | |
Sammenføjet | |
Antistatisk | |
3 |