Få mere at vide
Chemsplash RPS Genbrug Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid - Udluftet
Artikelnummer. 30058377
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058377 2X-stor
30058361 Lille
30058204 Medium
30058290 Større
30058286 X-Large
30058306 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058377 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2788.101.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    2429.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 270.12 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Den genanvendelige spraymalingdragt er lavet af 68 gsm (+/-3GSM) 99% polyester med 1% kulstofgitter.
Chemsplash Genanvendelig spraymalingdragt
  • 68GSM polyesterstof (99% polyester, 1% kulstofgitter)
  • Trekantet ventileret ryg i Navy Color Panel
  • Todelt hætte med ledning og gle
  • Strikkede manchetter og cro Justerbare ankler
  • Elastisk bånd i taljen
  • To-vejs lynlås med stormklap
  • 1 udvendig hoftelomme med Velcro Lukning og klap
  • 2 sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj
  • Polstrede knæ
  • Antistatisk og lav-fnug
Beskrivelse: Den Chemsplash Genanvendelig Spray Paint Suit er lavet af 68GSM (+/-3GSM) stof bestående af 99% polyester med 1% Carbon Grid. Dragten er antistatisk behandlet, lavt fnug og designet til holdbarhed i krævende miljøer. Den har en trekantet ventileret ryg, todelt hætte med snor, strikkede manchetter, velcrojusterbare ankler og en række praktiske lommer, inklusive sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj. Det inkluderer også polstrede knæ for ekstra komfort.
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polyester
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Ankel stil Elastik
Manchet stil Strik
Hals stil Hætte
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Antistatisk
Latex fri Ja
Antal lommer 3