Få mere at vide
Chemsplash RPS Genbrug Paintshop Suit-99% Poly 1% Carbon Grid - Udluftet
Den genanvendelige spraymalingdragt er lavet af 68 gsm (+/-3GSM) 99% polyester med 1% kulstofgitter.
Brand: Chemsplash 2788.101.009
3430.09 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Chemsplash Genanvendelig spraymalingdragt
- 68GSM polyesterstof (99% polyester, 1% kulstofgitter)
- Trekantet ventileret ryg i Navy Color Panel
- Todelt hætte med ledning og gle
- Strikkede manchetter og cro Justerbare ankler
- Elastisk bånd i taljen
- To-vejs lynlås med stormklap
- 1 udvendig hoftelomme med Velcro Lukning og klap
- 2 sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj
- Polstrede knæ
- Antistatisk og lav-fnug
Beskrivelse: Den Chemsplash Genanvendelig Spray Paint Suit er lavet af 68GSM (+/-3GSM) stof bestående af 99% polyester med 1% Carbon Grid. Dragten er antistatisk behandlet, lavt fnug og designet til holdbarhed i krævende miljøer. Den har en trekantet ventileret ryg, todelt hætte med snor, strikkede manchetter, velcrojusterbare ankler og en række praktiske lommer, inklusive sidelommer med tovejsadgang til bærerens tøj. Det inkluderer også polstrede knæ for ekstra komfort.
Tekniske data
Renrums heldragt | |
Unisex | |
Grå | |
Elastik | |
Hætte | |
Sammenføjet | |
Antistatisk | |
3 |
3X-Large | |
Polyester | |
Genanvendelig | |
Strikke | |
Slips | |
Ikke steril | |
Ja |