Learn More
Quickfit™ Plain Side-Arms
Design gives excellent flow control and allows use with fluids and gases having temperatures between -20°C and 200°C.
1560.00 DKK - 7315.00 DKK
Specifications
Type Plain Side-arm
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Diameter (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Diameter (Metric) Price Quantity & Availability  
12485266
View Documents
Quickfit
GP3RA/5
8 mm
1560.00 DKK
Pack of 5
Solo quedan null
Estimated Shipment: 12-09-2025
Añadir a la cesta
12957306
Ver documentos
Quickfit
GP6RA/7
10 mm
2425.00 DKK
Pack of 5
Solo quedan null
Estimated Shipment: 12-09-2025
Añadir a la cesta
15577910
Ver documentos
Quickfit
GP10RA/10
13 mm
7315.00 DKK
Pack of 10
Solo quedan null
Estimated Shipment: 15-08-2025
Añadir a la cesta
DescripciĂłn
DescripciĂłn
  • Rotary design for fine single drop control invaluable on burettes
  • Borosilicate glass with PTFE key for excellent chemical resistance
  • No lubrication required - no seizure and no contamination
  • Temperature range -20°C to 200°C
  • Vacuum capability to 10-4Torr
  • Increased barrel diameter for excellent drainage
  • Locking ring to prevent accidental removal
  • Ergonomic key for good grip and easy operation
Especificaciones
Especificaciones
Plain Side-arm
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Quickfit™ Plain Side-Arms
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado