Få mere at vide
Quickfit™ Almindelige sidearme
Artikelnummer. 12485266
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) unitSize
12485266 8 mm Pakke med 5
12957306 10 mm Pakke med 5
15577910 13 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12485266 Supplier Quickfit Supplier No. GP3RA/5
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet giver fremragende flowkontrol og tillader brug med væsker og gasser med temperaturer mellem -20 C °og 200 °C.
  • Roterende design til fin enkeltdråbekontrol, uvurderlig på buretter
  • Borosilikatglas med PTFE-nøgle for fremragende kemikalieresistens
  • Ingen smøring nødvendig - ingen krampe og ingen forurening
  • Temperaturområde -20 °C til 200 °C
  • Vakuumkapacitet til 10-4Torr
  • Øget cylinderdiameter for fremragende dræning
  • Låsering for at forhindre utilsigtet fjernelse
  • Ergonomisk nøgle for godt greb og nem betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Almindelig sidearm
Diameter (metrisk) 8 mm
Materiale Borosilikatglas, PTFE (nøgle)
Til brug med (udstyr) GP Rotaflo™ stophane