Få mere at vide
Quickfit™ Almindelige sidearme
Artikelnummer. 15577910
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15577910 13 mm Pakke med 10
12485266 8 mm Pakke med 5
12957306 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15577910 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GP10RA/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7405.00 DKK
    6428.94 DKK / Pakke med 10
    Spare 976.06 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Designet giver fremragende flowkontrol og tillader brug med væsker og gasser med temperaturer mellem -20 C °og 200 °C.
  • Roterende design til fin enkeltdråbekontrol, uvurderlig på buretter
  • Borosilikatglas med PTFE-nøgle for fremragende kemikalieresistens
  • Ingen smøring nødvendig - ingen krampe og ingen forurening
  • Temperaturområde -20 °C til 200 °C
  • Vakuumkapacitet til 10-4Torr
  • Øget cylinderdiameter for fremragende dræning
  • Låsering for at forhindre utilsigtet fjernelse
  • Ergonomisk nøgle for godt greb og nem betjening
Tekniske data
Type Almindelig sidearm
Diameter (metrisk) 13 mm
Materiale Glas
Diameter (metrisk) sidearm 13 mm
Længde (metrisk) 175 mm