Få mere at vide
Rifampin, 100,3 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11485422
compliance-icons
Rifampin, 100,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485422 Shop alle MP Biomedicals produkter
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11485422
Brand: MP Biomedicals 0219549005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-46-1
Molekylær formel C43H58N4O12
Molekylvægt (g/mol) 822.953
InChI nøgle FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonym Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMIL CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)CVis mereVis mindre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rifampin
Type Rifampicin
Fysisk form Pulver
Farve Orange/rød
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 1.003
Formel vægt 823
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rifampin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Rifampin
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rifampin, 100,3 %, MP Biomedicals™ >