Beskrivelse
Virkningsmåde: Hæmmer initiering af RNA-syntese ved at binde tilβ -underenhed af RNA-polymerase. Det hæmmer samlingen af DNA og protein til modne viruspartikler.
- Behandler tuberkulose og tuberkulose-relaterede mykobakterielle infektioner
- Udbredt som kløestillende middel ved autoimmun kolestatisk leversygdom, primær biliær cirrhose (PBC)
- Det har vist sig at forårsage hepatitis
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Absorbans | λ max (methanol): 237 – 239, 334 – 338, 475 – 479 nm |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Ekstinktionskoefficient | EmM (maksimal absorption, fosfatbuffer, pH 7,38): 33,20 (237nm); 32,10 (255 nm); 27.00 (334 sømmil); 15,40 (475 nm) (bogstaveligt) |
| Farve | Orange |
| Mængde | 250 mg |
| Optisk rotation | [α]D25° =+10,6° (c=0,5 % i CDCl3) (litt.) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform (349 mg/ml, 25 °C), DMSO (∽100 mg/ml), ethylacetat (108 mg/ml, 25 °C), methanol (16 mg/ml, 25 °C) tetrahydrofuran. |
| Formel vægt | 822.96 |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rifampin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Rifampin