Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rifampin, Molekylær Biologisk Reagens
Beskrivelse
Antibiotikum effektivt mod mykobakterier. Kan også hæmme DNA-polymerase Rifampin er et antibiotikum, der bruges til behandling af tuberkulose og dets relaterede mikrobakterielle infektioner. Det er involveret i hæmningen af DNA-polymerase og RNA-polymerase. Som et kløestillende middel bruges det til autoimmun kolestatisk leversygdom og primær biliær cirrhose (PBC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Rifampin er et rifamycin klasse antibiotikum syntetiseret til at ligne forbindelsen isoleret fra Amycolatopsis rifamycinica
Applikationer
- Rifampin kan bruges som et bakteriostatisk middel, der forhindrer RNA- og DNA-syntese, især i mykobakterier
- Det kan også fungere som et antineoplastisk middel, et neurobeskyttende middel og hæmmer angiogenese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifampin |
| Type | Rifampicin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C |
| Farve | Brun/rød til orange |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5723476 |
| Merck Index | 14,8216 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO eller methanol Opløselig i vand, ethylacetat, kloroform, methanol, tetrahydrofuran og dimethylsulfoxid. |
| Formel vægt | 822.94 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Rifampin, Molecular Biology Grade
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin