Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende all-weather labeltape til M6/M7 printere
Meget reflekterende materiale skinner klart, når det rammes af lys, hvilket er ideelt til applikationer, hvor høj synlighed er kritisk.
1310.00 DKK - 2250.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klasse 1) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17858814
|
Brady™
174117 |
Orange | 30 fod x 1 tomme |
1410.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17881699
|
Brady™
174118 |
Gul | 30 fod x 1 tomme |
1310.00 DKK
1 ruller |
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17808744
|
Brady™
174128 |
Orange | 30 fod x 2 tommer |
2250.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17819124
|
Brady™
174129 |
Sølv | 30 fod x 2 tommer |
2250.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17828744
|
Brady™
174130 |
Gul | 30 fod x 2 tommer |
1630.00 DKK 1520.94 DKK / Pakke med 1 Spare 109.06 DKK 6% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Description
- Ideel til mærkning af værktøj på arbejdspladsen, sikkerhedshjelme, forsyningsskabe, pæle og piedestaler, tagudstyr, stativer og hylder
- Retroreflekterende beklædning og trykfølsomt akrylklæbemiddel opfylder Federal Spec LS-300 for reflektivitet
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 4 til 6 år
- Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
- Fremstillet af B-584 plastmateriale
Specifications
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Plast | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 °F til +158 °F | |
| 0,0055 tommer. | |
| 30 ft. |
| ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klasse 1) | |
| Ingen | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, anlægsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 9.14 m |