Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende all-weather labeltape til M6/M7 printere
Meget reflekterende materiale skinner klart, når det rammes af lys, hvilket er ideelt til applikationer, hvor høj synlighed er kritisk.
Brand: Brady™ 174128
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af værktøj på arbejdspladsen, sikkerhedshjelme, forsyningsskabe, pæle og piedestaler, tagudstyr, stativer og hylder
- Retroreflekterende beklædning og trykfølsomt akrylklæbemiddel opfylder Federal Spec LS-300 for reflektivitet
- Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 4 til 6 år
- Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
- Fremstillet af B-584 plastmateriale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Orange | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Komponent- og udstyrsmærkning, anlægsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +70 °C | |
| 0.14 mm | |
| 30 ft. | |
| 2'' | |
| M6C-2000-584-OR |
| ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klasse 1) | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Plast | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 30 ft. | |
| -40 °F til +158 °F | |
| 0,0055 tommer. | |
| 30 fod x 2 tommer | |
| 9.14 m | |
| 50.8 mm |