Få mere at vide
Brady™ Retro reflekterende all-weather labeltape til M6/M7 printere
Meget reflekterende materiale skinner klart, når det rammes af lys, hvilket er ideelt til applikationer, hvor høj synlighed er kritisk.
Brand:  Brady™ 174129
1604.36 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17819124
  • 2250.00 DKK / Pakke med 1
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af værktøj på arbejdspladsen, sikkerhedshjelme, forsyningsskabe, pæle og piedestaler, tagudstyr, stativer og hylder
  • Retroreflekterende beklædning og trykfølsomt akrylklæbemiddel opfylder Federal Spec LS-300 for reflektivitet
  • Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 4 til 6 år
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-584 plastmateriale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Sølv
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Komponent- og udstyrsmærkning, anlægsidentifikation, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
Nej
Rektangel
-40 °C til +70 °C
0.14 mm
30 ft.
2''
M6C-2000-584-SL
ASTM D 2979, Fed. Spec. LS-300 (klasse 1)
Ingen
Glans
Plast
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
30 ft.
-40 °F til +158 °F
0,0055 tommer.
30 fod x 2 tommer
9.14 m
50.8 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...