Få mere at vide
UVP Genopladelig UV-lampe
2896.40 DKK - 3568.18 DKK
Tekniske data
| Watt | 6 W |
|---|---|
| Dimensioner (L x B x H) | 249 x 76 x 140 mm |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Længde (metrisk) | 249 mm |
| Bredde (metrisk) | 76 mm |
| Produktkode | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bølgelængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
12005340
|
UVP
95-0181-02 |
365/254 nm |
4590.00 DKK 3568.18 DKK / Hver Spare 1021.82 DKK 22% Off |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
11708241
|
UVP
95-0187-02 |
254 nm |
3975.00 DKK 3081.39 DKK / Hver Spare 893.61 DKK 22% Off |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
11798221
|
UVP
95-0186-02 |
365 nm |
3855.00 DKK 2896.40 DKK / Hver Spare 958.60 DKK 24% Off |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Tekniske data
| 6 W | |
| 140 mm | |
| 76 mm |
| 249 x 76 x 140 mm | |
| 249 mm | |
| Genopladelig UV-lampe |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
UVP Genopladelig UV-lampe