Få mere at vide
UVP Genopladelig UV-lampe
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Dimensioner (L x B x H) | 249 x 76 x 140 mm |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Længde (metrisk) | 249 mm |
| Model- | UVS-26P |
| Bredde (metrisk) | 76 mm |
| Produkttype | Genopladelig UV-lampe |