Få mere at vide
UVP Genopladelig UV-lampe
Artikelnummer. 12005340
Bølgelængde:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12005340
Brand: UVP 95018102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Watt 6 W
Bølgelængde 365/254 nm
Dimensioner (L x B x H) 249 x 76 x 140 mm
Højde (metrisk) 140 mm
Længde (metrisk) 249 mm
Model- UVSL-26P
Bredde (metrisk) 76 mm
Produkttype Genopladelig UV-lampe