Få mere at vide
rac N-Acetyl Efedrin, TRC
Artikelnummer. 30138730
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138730 25 mg
30012142 5 mg
30010383 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17385025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5661-42-7
Molekylær formel C12H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Synonym (R*,S*)-N-(2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)-N-methylacetamide, erythro-N-(β-Hydroxy-α-methylphenethyl)-N-methylacetamide, N-Acetylephedrine;
IUPAC navn N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylacetamid
SMIL OC([C@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac N-Acetyl Ephedrine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3
Formel vægt 207.1259
Procent renhed >95%